Tubes pour échantillons® OmniTop
Une solution innovante de la division bioproduction de VWR
Toute production biopharmaceutique nécessite des échantillonnages fréquents en cours de fabrication afin de confirmer la conformité et l'intégrité des produits. Pour ce faire, il convient de prélever un échantillon représentatif du produit fabriqué. Comment pouvez-vous mener à bien cette tâche de manière rapide et rentable, et sans le risque d'introduire une contamination ?
  • Les tubes pour échantillons® OmniTop sont des dispositifs pratiques qui permettent de procéder au transfert de petits volumes et à l'échantillonnage dans un système clos
  • À utiliser avec des bioréacteurs de production, d'usine pilote et de paillasse
  • Irradiés, à usage unique
  • Emballés individuellement ou configurés en collecteur
  • Visionnez la vidéo ci-dessous pour une brève démonstration
  Désignation Matériau Cdt. Code art. Prix Quantité
  Tubes pour échantillons OmniTop de 15 ml
  Ensemble OmniTop, C-Flex, gamma Polypropylène 10 734-2985E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, tube immergé en silicone, gamma Polypropylène 10 734-2986E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, joint et garniture, gamma Polypropylène 10 734-2987E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, tube immergé en silicone, joint et garniture, gamma Polypropylène 10 734-2988E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, gamma Polystyrène 10 734-2989E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, tube immergé en silicone, gamma Polystyrène 10 734-2990E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, joint et garniture, gamma Polystyrène 10 734-2991E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, tube immergé en silicone, joint et garniture, gamma Polystyrène 10 734-2992E  
  Tubes pour échantillons OmniTop de 50 ml
  Ensemble OmniTop, C-Flex, gamma Polypropylène 10 734-2993E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, joint et garniture, gamma Polypropylène 10 734-2994E  
  Ensemble OmniTop, C-Flex, tube immergé en silicone, gamma Polypropylène 10 734-2995E