Masterflex dans les solutions pharmaceutiques
Les marques de pompes péristaltiques Masterflex et Ismatec bénéficient de la technologie de pompage sans contamination préférée des industries sujettes à réglementation.
Nos services de solutions à usage unique et de longueurs de tuyaux personnalisées à la demande vous permettent d'avoir des assemblages pour tuyaux à usage unique stérilisés aux rayons gamma ainsi que des tuyaux coupés à la longueur et aux quantités dont vous avez besoin. En plus de ce service que nous vous proposons, nos représentants ont l’habitude des défis auxquels vous êtes confrontés, et des services dont vous avez besoin.
Les pompes péristaltiques Masterflex sont parfaites pour
- Filtration à flux tangentiel
- Collecte des milieux cellulaires
- Tâches de biotransformation
- Purification
- Fabrication de distribution de sachet IV
- Ultrafiltration en spirale
- Contrôle de la fermentation
- Testeurs de dissolution
- Distribution de cosmétiques
Ce qui fait de Masterflex le choix numéro un pour les applications pharmaceutiques
- Large gamme de matériaux pour les tuyaux - Compatibles avec de nombreux produits chimiques de laboratoire.
- Non-contaminant - Le milieu liquide n’entre en contact qu’avec l’intérieur des tuyaux.
- Nettoyage facile - Pour nettoyer la pompe, il suffit de remplacer les tuyaux
- Capacité multicanaux - Possibilité d'utiliser jusqu'à 32 canaux simultanément sur un seul moteur.
- Raccords sanitaires sur les tuyaux - Raccords rapides pour tuyaux dans les systèmes sanitaires
- Prend en charge les matières visqueuses - Distribue la gélose et les suspensions.
- Fonctionnement à sec - Possibilité d'utiliser un aspirateur à faible débit ou une pompe à air/vide.
- Conception modulaire - Possibilité de mélanger et de faire se correspondre les têtes de pompe, les tuyaux et les moteurs.
- Service d'ingénierie personnalisée - Conception intégrée à vos distributeurs de laboratoire ou de votre équipement d'analyse.
Masterflex dans la préparation des milieux tampons
Les pompes, composants de voies de liquide, équipement de mélange, contrôle de la filtration et du processus constituent des pièces importantes d'un système complet de préparation des tampons.
Les solutions tampons sont essentielles à une collecte et à une purification efficaces. Préserver la pureté du tampon tout en fournissant des volumes précis est essentiel à l’obtention d’une production efficace.
Tâche de préparation des milieux de culture
Masterflex dans les applications de transfert de culture cellulaire
Les pompes péristaltiques avec tuyaux et connecteurs stérilisés constituent l’outil parfait pour garantir la pureté de votre culture lorsque vous transférez le produit entre des récipients de production.
La culture cellulaire constitue l’environnement de production primaire des produits biopharmaceutiques. Pendant les opérations pilotes et de rééchelonnage, le fait de maintenir des conditions optimales à la croissance cellulaire via un traitement en douceur du milieu de culture est important pour garantir un rendement maximal du produit final.
Pompe d'alimentation en milieux
Alimentation et remplissage efficaces et programmables de milieux ; débits jusqu'à 19 LPM
Pompe de distribution
Pompes multicanaux polyvalents qui fournissent avec précision des fluides à faible débit, avec une interface intuitive à écran tactile
Pompe d'alimentation acide/base
Dosage programmable des ajusteurs de pH et d’autres ajouts ; débits jusqu'à 3400 mL/min
Tuyaux pour pompes péristaltiques
Les formulations extrudées et de pompe de précision testées Masterflex et Ismatec ont été conçues pour une fiabilité, une conformité et une traçabilité maximales.
Raccords et pinces sanitaires
Garantissez des connexions sanitaires sûres pour les applications de processus critiques. Des raccords et des pinces dans les formats nécessaires, du pilote à la production
Masterflex dans la filtration à flux tangentiel (TFF)
Masterflex propose des pompes, des tuyaux et raccords pour voies de liquides, contrôleurs de filtration et de pression et d’autres produits pour une réussite garantie, tout en protégeant la pureté de vos produits finaux.
Utilisée pour séparer et/ou purifier les biomolécules et les cellules collectées, les pressions nominales et débits de la TFF nécessitent d'avoir l’équipement adéquat.
Des thérapies diagnostiques révolutionnaires nécessitent des pompes personnalisées
Dans l’industrie des soins de santé, la sécurité et le temps constituent des priorités équivalentes. Les développeurs de produits de Cytonics se sont tournés vers le Groupe de services d'ingénierie personnalisée de Masterflex pour élaborer une solution de pompe personnalisée pour leur système APIC.
En savoir plus