Un plus de taille pour les analyses de routine
Les nouveaux spectrophotomètres Spectroquant® Prove plus offrent encore plus de rapidité, de stockage, et de simplicité
Nous sommes votre partenaire de confiance en chimie analytique, et, donc, nous travaillons toujours sur la prochaine innovation afin d’améliorer vos travaux d’analyse. C’est exactement ce que font les spectrophotomètres de dernière génération que vous utilisez pour vos analyses. La gamme Spectroquant® Prove plus bénéficie de caractéristiques qui simplifient plus que jamais l’exactitude et la précision.
Les avantages de Prove plus pour l’analyse de l’eau, de l’environnement et des aliments et boissons
  • Un fonctionnement plus fluide grâce à un écran qui répond instantanément et à un traitement plus rapide
  • Une capacité plus importante pour pouvoir sauvegarder davantage de résultats de mesures (jusqu’à 7000)
  • Période de garantie prolongée, de deux ans
Demande de démonstration/devis
Caractéristiques et avantages
Préprogrammés pour fonctionner sans problème avec plus de 150 kits de tests Spectroquant®, les photomètres Spectroquant® Prove plus font partie des instruments les plus fiables pour vos analyses.
  • Facilité d’utilisation et préprogrammation avec des réactifs prédéfinis
  • Consommation moindre en produits chimiques par rapport aux méthodes traditionnelles
  • Compatibilité avec un large éventail de mesures pour chaque paramètre (limite le travail de dilution)
  • Préprogrammation pour plus de 300 méthodes d’analyse
  • Taille de cellule pouvant aller jusqu’à 10 cm avec Prove 600 plus, pour des mesures ultra-sensibles
  • Système AQA pris en charge par un instrument, pour une assurance qualité facilitée
  • Reconnaissance automatique de la taille des cellules lors des tests sur les cellules et les réactifs
  • Un code-barres d’ID en temps réel pour l’ensemble des tests sur les cellules et les réactifs (dont le n° de lot et la date de péremption)
  • Pas besoin d’adaptateur pour mesurer différentes tailles de cellules
  • On peut ranger les kits à température ambiante, ce qui est très pratique
Spectroquant® PROVE 100 Spectroquant® PROVE 300 Spectroquant® PROVE 600
Mesures VIS de routine lors de l’analyse des eau usées Analyses UV/VIS sensibles de l’eau potable, Mesures UV/VIS complexes dans les analyses des eaux de processus
et des tests environnementaux 
Exemples : Nappes phréatiques, effluents, sol
des produits alimentaires et des boissons
Exemples : Eau potable, boissons, applications spécifiques pour la bière, sucre, huile d’olive
Exemples : Centrales électriques, eau de refroidissement et de chaudière
1.73026.0001 1.73027.0001 1.73028.0001
Introduction
Comment lancer Prove
Comment naviguer parmi les fonctions
Comment utiliser Prove avec les kits de tests cellulaires et kits de réactifs Spectroquant®
Comment nettoyer facilement Prove
Comment sélectionner la langue, la date et l’heure
Transfert des données - Données à la demande - faciles à filtrer, faciles à partager
Comment contrôler la matrice interférante
Fiez-vous à votre système : utilisez l’Assurance qualité analytique AQA