Protection du visage et des yeux
De la simple protection des yeux aux écrans faciaux couvrant l'ensemble du visage, VWR propose les produits dont vos employés et vous avez besoin pour travailler en toute sécurité.
Ce type d'équipement de protection individuelle est conçu pour protéger les yeux de tout contact avec ce que nous appelons les facteurs dangereux ou nocifs.
Ces facteurs peuvent être, par exemple :
  • Impact (ex. : fragments de corps solides)
  • Rayonnement optique (ex. : rayonnements liés aux procédés de soudure, rayonnements solaires, rayons laser), rayons UV au travail et liés au domaine de la santé
  • Poussières et gaz (ex. : poussières de charbon, fumées de soudage ou aérosols contenant des substances chimiques nocives)
  • Gouttelettes et éclaboussures (ex. : éclaboussures lors du versement de fluides)
  • Métaux fondus et corps solides chauds (ex. : copeaux de métaux fondus lors des procédés métallurgiques)
  • Arc électrique (ex. : survenant lors de travaux sur des équipements haute tension)
VWR offre également une gamme complète d'accessoires, des solutions de stockage aux pièces de rechange. Cela garantit que votre investissement dans nos produits de protection dure aussi longtemps que vous en aurez besoin.