Performances de niveau 2 : Analyses à haut rendement, Lorsque la robustesse et la reproductibilité sont essentielles
Respectez la conformité pour vos échantillons
à haut rendement dans les environnements réglementés
Choisissez les produits aux Performances de niveau 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ pour garantir que les données sont de qualité supérieure, avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut rendement avec les systèmes GC, HPLC/UHPLC, MS à quadrupôle simple ou triple. On utilise ces flacons de Niveau 2 pour les applications AQ/CQ de routine où les niveaux d'analytes sont atteignables ou proches du niveau de détection de la méthode. Ces produits affichent une très faible teneur en métaux, en éléments extractibles et lessivables, et ils sont conformes aux normes élevées, de sorte que vous pouvez respecter vos exigences réglementaires. Leurs spécifications sont certifiées pour garantir que leurs dimensions physiques sont correctes et assurer leur compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Si vous avez besoin de produits qui vous aident dans vos analyses de routine, nos produits aux Performances de Niveau 2 sont là pour vous. Sélectionnez les produits à deux vagues.
Parmi les produits aux Performances de Niveau 2, vous trouverez une sélection de kits (dont notre gamme EPA et Scintillation), des flacons, des capuchons, des inserts, des septa et des bouchons.
- L’ensemble des produits ayant ce niveau de performances sont compatibles avec les applications GC, HPLC/UHPLC, et de spectrométrie de masse (MS)
- Plages de volumes allant de 0,3 mL à 20 mL, recouvrant des volumes limités d'échantillons jusqu'aux analyses de l’espace de tête
Spécifications certifiées
- Les dimensions de l’ensemble des flacons Thermo Scientific™ SureSTART™ ont été vérifiées pour en garantir la compatibilité avec l'échantillonneur automatique
- Inspectés automatiquement, visuellement et par jauge, pour garantir les dimensions et tolérances critiques
- Les flacons respectent toutes les exigences correspondantes des Pharmacopées US, EU, JPN
- Sans défaut, qualité constante
Traçabilité du lot
- 100 % traçables via le processus de fabrication
- Certificat de Conformité fourni pour chaque numéro de lot, sur demande
Les produits aux Performances de Niveau 2 comprennent :
Flacons/bouchons SureSTART™
-
Verre : ambré/transparent
Filetés 2 mL
À clipser 2 mL /capsules à clipser et sertir 11 mm (acier magnétique et aluminium)
À sertir 2 mL /capsules à sertir 11 mm (acier magnétique et aluminium)
Microflacons filetés 1,7 mL- Récupération élevée
Capuchons filetés 9 mm AVCS™
-
Inserts
-
Verre pour espace de tête : ambré/transparent
À sertir 10 mL
À sertir 20 mL
Capsules à sertir 20 mm (acier magnétique et aluminium)
Septa 20 m (pour flacons de 10+20 mL)
Filetés 4 mL
Capuchons filetés 13 mm
Filetés 10 mL
Filetés 20 mL
Capuchons filetés de précision 18
-
Kits flacon/cap. septa
Kits flacon fileté 2 mL SureSTOP™ / capuchons AVCS™ Spécifications certifiées
Kits flacon fileté /capuchons certifiés EPA
Kits flacon en verre fileté transparent 20 mL et capuchons filetés 24 mm à dessus fermé pour scintillation Spécifications certifiées
Pinces à sertir, pinces à dessertir et décapsuleurs SureSTART™
Pinces à sertir, pinces à dessertir et pinces crocodiles à décapsuler
Ensembles de mâchoires pour stations électroniques programmables de sertissage haute puissance
Outils électroniques de sertissage et de dessertissage
Pinces électroniques à sertir et à dessertir portatives
Base accessoire pour station de sertissage (base et barre)
Microplaques à puits, tapis, rubans de scellage, applicateurs portables SureSTART™
Plaques certifiées WebSeal™ plastique, sans revêtement, non stériles
Tapis et rubans de scellage WebSeal™, non stériles