Consommables de laboratoire d’histologie
Si l'on manipule les matériaux constituant les échantillons à l’aide de consommables d'histologie de grande qualité, on gagnera du temps et on réduira sa production de déchets. Ces consommables contribuent à l’obtention de résultats impeccables et précis, et aident à faire avancer la recherche et le développement en biologie. Les applications histologiques dans le domaine médical, scientifique et pédagogique sont multiples, et il est donc important de comprendre quelles sont les techniques histologiques les mieux adaptées à votre laboratoire. Faites votre choix parmi des consommables et équipements d’histologie spécialisés, pour chaque étape du travail de préparation : de la collecte de l'échantillon à l’obtention des lames prêtes pour l’examen.
Bains de paraffine
Facilité et précision de la manipulation des coupes sur les lames...
Cassettes d'inclusion, moules et compresses pour biopsie
Produits de toutes les formes, tailles et couleurs pour l'intégralité des applications de routine et certaines applications spécialisées...
Microtomes
VWR propose une gamme de microtomes SLEE...
Paillasse de séchage des lames
Chauffage doux et contrôlé des lames...
Stations d'inclusion
VWR propose des stations d'inclusion SLEE pour traiter un grand nombre d'échantillons...
Système de traitement des tissus
Le système de traitement des tissus à carrousel MTP SLEE garantit un traitement doux et extrêmement fiable des échantillons, avec des fonctions de contrôle de pointe...
Table d'étalement
La table d'étalement MST SLEE est conçue pour étaler les coupes en paraffine...
Quelles sont les applications histologiques ?
L’histologie est l'étude scientifique polyvalente de la micro anatomie des cellules et des tissus. Le sectionnement et la coloration de tissus permet d’obtenir des images vivantes des échantillons, et, ainsi, les chercheurs peuvent comprendre les processus biologiques en jeu dans un tissu ou une cellule. Les applications histologiques incluent :
- l'aide aux diagnostics des maladies
- les innovations et découvertes médicales
- l'éducation et recherche (ex. : archéologie)
- les analyses forensiques Dans tous ces domaines, on a besoin d'avoir un accès rapide et fiable aux consommables permettant de préparer des échantillons et élaborer efficacement des rapports histologiques. Dans de nombreux cas, les protocoles de laboratoire exigeront de grandes quantités d'échantillons à tester ; pour gagner du temps et économiser des ressources, il est donc indispensable d'optimiser vos méthodes.
2 manières d’optimiser la préparation des échantillons histologiques grâce aux consommables de laboratoire
Manipuler correctement vos échantillons et vous fournitures de laboratoire vous garantit des résultats lisibles et cohérents. Appliquer des protocoles fiables peut prendre un temps considérable et nécessiter beaucoup d’efforts, et cela peut favoriser le gaspillage de consommables et d'échantillons de tissus durant le processus. Ccertaines méthodes vous permettent de préparer votre espace de travail et votre équipe afin de limiter les erreurs et le gaspillage lorsque vous travaillez dans un laboratoire d'histologie.
Manipuler les échantillons de laboratoire avec soin
Lorsqu'il s’agit de tests histologiques réussis, le fait de manipuler correctement vos échantillons réduit la quantité de déchets et contribue à des résultats viables. Les échantillons cytologiques peuvent être beaucoup plus faciles à travailler si vous adoptez les mesures suivantes :
- Utiliser des lames de microscope à extrémités givrées
- Sécher rapidement vos lames une fois préparées contribuera à mieux préserver les cellules
- Manipuler les échantillons de tissus dans des récipients séparés empêchera les matériaux d’être contaminés ou gaspillés.
- Fixer les tissus à l’aide d'une proportion adaptée entre la formaline et l'échantillon de tissu (10:1 par volume)
Préparer et inclure comme il se doit votre échantillon de tissu
Avant que vous ne sectionniez votre échantillon avec le microtome, vous devez inclure l'échantillon de tissu. On obtient ce résultat en immergeant l’échantillon dans de la cire de paraffine fondue, ou quand il est congelé dans une solution. Cette procédure constitue la clé de la préservation de matériaux biologiques en échantillon, et elle contribue à la fois à préserver la morphologie des tissus et à obtenir une coupe impeccable pendant la phase de sectionnement. Une fois que l’échantillon a été placé, il faut faire attention lorsqu'on ouvre les couvercles car, souvent, les tissus s'y trouvent collés. Si jamais il s'avère nécessaire d’utiliser des outils, maintenir votre équipement à l’état stérile constitue une bonne pratique car cela évite la contamination à cette phase. Bien plus que la manipulation de matériaux constituant des échantillons, le fait de sélectionner les bons consommables d'histologie constituera la base d’un biotraitement réussi. Cette sélection commence par le choix des récipients et, notamment, des cassettes compatibles avec le matériau qui constitue votre échantillon.
La différence entre cassette de biopsie et cassette pour tissus
Les cassettes constituent un élément essentiel du traitement des blocs de tissus dans un laboratoire d'histologie. Pour les tests d’histologie, les cassettes de biopsie et de tissus fonctionnent selon le même mécanisme. Ces deux modèles sont fabriqués dans des matériaux résistants aux solvants histologiques et ils sont munis de fentes permettant le passage d'un débit maximal. Cela permet un échange de fluides parfait et un bon drainage du contenu de la cassette. Leur principale différence entre ces deux types de consommables de laboratoire d'histologie réside dans la conception des fentes de ces cassettes. Les cassettes de biopsie contiennent une petite grille de fentes circulaires, alors que les cassettes pour tissus affichent un plateau aux ouvertures plus longues. Cette différence de conception vient de la nature des tissus traités par chacun de ces modèles. Pour tester une biopsie, les échantillons de tissus sont habituellement petits, et ils bénéficient d'un passage à travers une matrice carrée de 1 mm. En fonction de l’épaisseur et de l’état des sections d'échantillons à tester, un débit adapté contribuera à l’obtention de résultats cohérents et évitera que votre échantillon ne se dégrade durant le processus. Une fois que vous avez identifié les cassettes les mieux adaptées à votre processus, vous devrez vous assurer que vos cassettes et votre échantillon de matériau sont bien traités par le bon microtome. Ce processus de sélection doit comporter deux détails fondamentaux : quels sont les matériaux que vous couperez en section, et quelle est la lame qui satisfera le mieux à vos attentes ?
7 types courants de lames de microtome
Vous avez plusieurs options pour choisir les lames de microtomes les plus adaptées à votre processus. Les lames de microtomes à usage unique se présentent en différentes tailles et matériaux, chacune étant conçue pour trancher différents types de matériaux. Votre sélection repose fortement sur le type de microtome que vous utilisez. Pour comprendre mieux les spécifications de chaque type de lame de microtome, voici un guide complet concernant les sept types de lames les plus couramment utilisés.
1. Lame de microtome rotatif
Les microtomes rotatifs nécessitent une lame un peu plus robuste, mesurant généralement entre 0,5 et 60 µm. Ces systèmes sont parfaits pour couper des sections semi-fines à fines pour la microscopie à fluorescence. Ils ont été conçus avec une lame actionnée par une roule manuelle, avec comme option de pouvoir modifier l’angle de la lame afin de couper des blocs de tissus plus larges, si nécessaire.
2. Lame de microtome à glissière
Les lames de microtome à glissière sont considérablement plus larges, elles mesurent environ 24 cm de longueur, et elles affichent une forme de coin afin de minimiser les vibrations. Ces lames sont donc parfaites pour couper des blocs de tissus plus larges que ne le font les autres machines. Un microtome à glissière fonctionne ainsi : on place le bloc de tissu sur un chariot en acier qui effectue des va-et-vient sur une lame fixe. Les lames de microtomes à glissière sont parfaites dans des applications telles que la segmentation d'un cerveau entier ou d’autres tissus organiques de grande taille.
3. Lame de microtome vibrant
Outils courants pour la chimie histologique, les microtomes vibrants ont été développés pour sectionner des plantes vivantes ou des matériaux d’origine animale en vue de leur examen. Ils fonctionnent par vibrations à haute vitesse, ce qui aide à découper des matériaux mous immergés dans un liquide. Ce processus nécessite le recours à des lames de rasoir à usage unique et à double tranchant ; toutefois, certaines lames spécialisées sont disponibles.
4. Lame d’ultramicrotome
Les lames d’ultramicrotome sont réputées pour leur capacité à couper des sections incroyablement fines. Elles sont parfaites aussi bien pour la microscopie à fluorescence qu’électronique. Ces lames sont constituées de matériaux tels que le verre, le diamant ou le saphir afin d’obtenir un rebord particulièrement tranchant assurant une coupe ultra-fine.
5. Lame de microtome à laser
Contrairement aux autres lames de microtome, ce type d'appareil ne recourt pas à une lame à proprement parler pour couper des sections de tissus. En revanche, les microtomes à laser intègrent un laser à femtosecondes afin de fournir des échantillons avec la plus grande précision. Les lasers des microtomes peuvent produire des sections d'une épaisseur allant entre 5 et 100 µm environ. Cette méthode fonctionne bien sur des matériaux biologiques, mais aussi sur bon nombre d'autres matériaux.
6. Lame de microtome à scie
Pour les matériaux durs, tels que les os, la céramique ou les échantillons inclus dans de la résine, les microtomes à scie constituent la meilleure option de traitement de votre échantillon. Les matériaux sont coupés avec soin à l’aide d'une scie rotative à revêtement en diamant. Mais, avec ce type de lame, le façonnage du format des sections est quelque peu limité car vous ne pourrez pas réaliser des sections inférieures à 20 µm.
7. Lame de cryostat
Les lames de cryostat ont été conçues pour couper de fines sections de tissus congelés. Un cryostat est une hotte basse température capable d'accueillir un microtome inoxydable. Ces systèmes sont compatibles avec toutes sortes de lames, en fonction à la fois du modèle auquel appartient le microtome, et du matériau qui sera coupé et sectionné.
Conclusion
Les consommables de laboratoires d'histologie simplifient la manipulation de vos échantillons biologiques. Affinez vos techniques de laboratoire pour votre plus grand succès : en économisant du temps et des ressources, grâce au recours à toute notre panoplie de consommables d’histologie. Sélectionnez les récipients, le matériel, et les produits à usage unique qui répondront exactement à vos besoins uniques. Que vous examiniez des résultats biologiques d'un laboratoire d'archéologie ou que vous découvriez de nouvelles propriétés médicinales d'un produit, il vous est nécessaire d'avoir un équipement fiable. En savoir plus sur l’ensemble des produits et ressources d’Avantor® pour l’histologie.