Consommables pour prélèvement sanguin
Lorsqu'on établit des protocoles efficaces concernant la collecte de sang, avoir des consommables pour prélèvement sanguin de grande qualité constitue la base du processus. Il faut manipuler les différents types d'échantillons sanguins avec soin, ce qui nécessite souvent d’avoir des protocoles complexes et rapides afin de préserver la qualité de l’échantillon.
Cela implique d'avoir mis en place des méthodes de collecte, de traitement au moment de cette collecte, et de manipulation post-traitement. Et, même au-delà de la manipulation d’échantillons, il est primordial de comprendre comment se comporter avec les patients, en plaçant la priorité sur le confort et la sécurité de ces derniers. Pour cela, on fournit à votre laboratoire ou à votre équipe médicale l’équipement et la formation adaptés.
Avantor® propose une liste complète de produits stériles de grande qualité et faciles à utiliser permettant de maximiser la sécurité et l’efficacité du prélèvement sanguin.
Tubes pour prélèvements sanguins
Tubes en verre ou en plastique, dont tubes pour hémolyse...
Lancettes
Ces lancettes stériles sont faciles à utiliser pour prélever des échantillons de sang capillaire lors de tests de routine. Faites votre choix parmi des produits rétractables, à usage unique ou légers, appropriés aux soins en néo-natologie, etc.
Aiguilles
Conçues dans le souci de la commodité, de la sécurité et du confort - Avantor® propose une gamme complète d’aiguilles pour tous types d'applications.
Seringues
Faites votre choix parmi toutes sortes de seringues stériles de qualité médicale fabriquées à partir de matériaux de qualité supérieure. Faites des mesures sur les matériaux, prélevez-en des échantillons, mélangez et filtrez-les très facilement.
Trois méthodes standard de collecte de sang
L'équipement de collecte de sang a révolutionné la recherche et les diagnostics médicaux afin de rendre le prélèvement d'échantillons de fluides rapide, précis et facile à effectuer. La qualité de ces échantillons peut être compromise à tout moment par des risques liés au transport et à la durée de conservation ; cependant, les nombreuses options d'outils stériles et de méthodes de test rapides limitent considérablement la contamination.
Il existe trois méthodes courantes de collecte de sang, et toutes nécessitent le recours à des fournitures spécifiques (aiguilles, flacons de collecte, seringues, etc.). Pour en savoir davantage sur les différentes options en matière de fourniture de collecte de sang, cliquez sur les liens des produits que nous présentons ci-dessus.
Pour mieux comprendre quelles sont les applications pratiques des équipements de collecte de sang, nous pouvons examiner les trois méthodes de collecte de sang les plus couramment utilisées.
Prélèvement de sang artériel
Il s'agit de la méthodologie la plus courante, et elle est adoptée dans les environnements hospitaliers. Le prélèvement de sang artériel s’effectue pour identifier des troubles du métabolisme, du système respiratoire et de l'équilibre acido-basique, quand le taux de CO2 dans le sang nécessite d’être contrôlé et analysé.
Prélèvement par ponction veineuse
La ponction veineuse est une méthode de collecte de sang courante que l’on utilise pour réaliser des examens médicaux sur des patients adultes. Le sang est collecté via une veine superficielle du membre supérieur, ce qui réduit l’inconfort occasionné au patient pendant la collecte de sang.
Prélèvement par piqûre au niveau du doigt
Pour que l’on puisse réaliser ce test rapide d’un échantillon sanguin, il faut que le patient se pique la peau, habituellement au niveau de l’extrémité d’un doigt, pour prélever une petite quantité de sang. Non seulement il s'agit d'une méthode de test incroyablement rapide, mais elle demande très peu de préparation, ce qui en fait la méthode privilégiée chez les jeunes enfants ou chez tout patient mal à l’aise ou souffrant d'anxiété face à la manipulation du sang.
Les 8 types d'outils de collecte de sang
On n’analyse pas toujours du sang en vue d'atteindre les mêmes objectifs, et il n’existe pas un seul et unique protocole efficace pour cela. Les flacons de collecte de sang en vue d’une analyse affichent différentes couleurs indiquant le contenu du tube. Ce système de codage rend la tâche plus facile aux laboratoires qui, ainsi, peuvent mieux s’organiser lorsqu'ils manipulent un grand nombre de tests biologiques différents.
Chaque flacon contient un additif qui accélère la coagulation, ou, au contraire, empêche celle-ci. En fonction des objectifs d’analyse de votre laboratoire, le fait que chaque type de flacon soit muni d'un code-couleur rendra les différentes réactions plus faciles, et vous aidera à mieux évaluer un échantillon à des fins de recherches ou médicales.
Voici la liste des huit flacons de collecte de sang à code-couleur les plus courants :
- Rouge
Ce type de flacon de collecte relativement peu courant s’utilise pour réaliser des tests biochimiques nécessitant le recours à un sérum spécialisé. Il est possible que ce sérum en question subisse une influence négative de la part des gels de séparation utilisés dans d'autres flacons de collecte de sang habituellement utilisés. L’objectif de cet additif consiste à faciliter la coagulation du sang grâce à des particules de silice aux propriétés activant la coagulation.
Certaines applications des flacons de collecte rouges sont notamment, le test du glucose, de cholestérol, des enzymes du foie et des phosphatases alcalines. On les utilise habituellement pour le dépistage des anticorps, le phototypage des globules rouges, les TAD, les VDRL, les monospots, et le test des facteurs rhumatoïdes.
- Jaune
Contenant l’additif anticoagulant appelé polyanéthol sulfonate de sodium (SPS) et acide citrique dextrose (ACD), les flacons de collecte jaunes ont été conçus pour empêcher le sang de coaguler, tout en stabilisant la croissance bactérienne à l'intérieur d'un échantillon. Il s'avère utile lorsqu’on analyse des échantillons de sang ou de fluides corporels en vue de dépistages tels que ceux des HLA, de l’ADN ou pour des tests de paternité.
Le SPS aide à recueillir des microorganismes en ralentissant, voire en stoppant l'action du complément, des phagocytes, ou de certains antibiotiques. L’ACD est utile pour les études cellulaires et l’identification du matériel génétique.
- Vert
On utilise les flacons de collecte verts dans des applications de biochimie nécessitant de traiter le plasma à l’héparine avant examen, ou pour analyser du sang complet. C’est possible grâce au recours à des additifs à base d’héparine tels que le sodium, le lithium ou l’ammonium.
L'additif agit comme inhibiteur de la formation de thrombine, empêche la coagulation, afin que l’on puisse procéder à des analyses plus approfondies. Certaines méthodes adoptées ici sont : la détermination du plasma, le dépistage chromosomique, et les tests de l’insuline.
- Bleu clair
On utilise les flacons de collecte bleu clair pour les tests hématologiques impliquant le système de coagulation et, pour cela, les échantillons doivent être constitués de sang complet inactivé afin d’être correctement analysés.
C’est possible grâce à l’ajout de l’additif appelé citrate de sodium qui lie et élimine le calcium afin d’empêcher le sang de coaguler.
De nombreuses applications nécessitent l’examen de la coagulation :- Temps de prothrombine (TP)
- Temps de thromboplastine ou temps de céphaline activée (PTT)
- Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine (PDF)
- Temps de thrombine (TT)
- Facteur de coagulation
- Violet
Les flacons de collecte violets permettent de recueillir du sang complet en vue de son analyse. L'échantillon est traité avec de l'acide éthylène diamine tétra-acétique (EDTA) qui élimine le calcium, ce qui empêche l’échantillon sanguin de coaguler.
Le flacon de test est bien connu pour son utilisation dans les analyses de frottis sanguins permettant de rechercher des cellules anormales, contenant par exemple le parasite de la malaria, des folates érythrocytaires, ou des réticulocytes.
- Gris
Les flacons gris contiennent de l’oxalate de potassium et du fluorure de sodium, et on les utilise principalement pour des tests chimiques, par exemple les tests du glucose et du lactate (notamment le test de tolérance au glucose).
Le fluorure de sodium agit comme agent antiglycolique, ce qui garantit que le glucose ne se dissoudra pas dans l'échantillon. Ensuite, c'est l’oxalate de potassium qui élimine le calcium, car il agit comme anticoagulant permettant de stabiliser l’échantillon.
- Bleu roi
On utilise ces flacons de collecte pour tester des éléments à l'état de trace dans un échantillon sanguin, comme le zinc, le cuivre, le plomb et le mercure. Les flacons de collecte bleu roi constituent un outil fondamental des tests de chimie nutritionnelle.
Ils contiennent deux additifs : l’héparine de sodium et l’EDTA disodique permettant d’inhiber la formation de trombine à l'intérieur de l’échantillon collecté.
- Noir
Les flacons de collecte noirs sont conçus pour effectuer les tests de l’ESR en pédiatrie. Le citrate de sodium interagit avec l’échantillon pour former des sels de calcium qui éliminent le calcium du matériau prélevé.
Cette application de test constitue un outil essentiel de diagnostic pour les enfants souffrant d'inflammations de manière irrégulière, pouvant permettre de poser le diagnostic d’autres troubles graves.
Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour la collecte de sang chez Avantor®
La collecte de sang constitue un sous-ensemble à part entière de la biochimie et de la recherche médicale, et elle nous permet non seulement de comprendre les maladies, mais aussi de développer des médicaments qui sauvent des vies. Avantor® vient en aide à la recherche médicale et au travail clinique en proposant une gamme complète d'équipement de collecte de sang pour de nombreuses applications.
Faire en sorte que les patients restent calmes et se sentent bien pendant le prélèvement d'un échantillon peut s'avérer être un véritable challenge. Le recours aux produits actuellement disponibles sur le marché peut vous garantir que votre équipe sera parée à manipuler les échantillons, tout en s'assurant que les patients sont en sécurité, et que les échantillons sont collectés de manière rapide et indolore.