Armoires de stockage de sécurité
Armoires pour liquides inflammables
Le principal objectif de protection des armoires de stockage de sécurité est de protéger efficacement les produits inflammables contre de fortes hausses de température (180 K) en cas d'incendie, sur une durée déterminée. Si la température augmente de plus de 180 K, des explosions peuvent se produire car de nombreux produits chimiques inflammables atteignent alors leur point d'auto-inflammation. Les armoires de stockage de sécurité pour liquides inflammables sont donc indispensables pour :
- Éviter les explosions qui accélèrent la propagation du feu
- Laisser assez de temps au personnel pour évacuer
- Laisser assez de temps aux secours pour lutter contre le feu et faire évacuer les bâtiments
Seules les armoires de type 90 (résistantes au feu pendant 90 minutes) conformes à la norme EN 14470-1 offrent une sécurité maximale.
Armoires pour acides et alcalis
Armoires spéciales pour le stockage en toute sécurité des produits corrosifs dangereux, en particulier les acides et alcalis. Ne convient pas au stockage des liquides inflammables.
Armoires pour produits chimiques
Armoires pour le stockage en toute sécurité et agréé des produits chimiques, matériaux toxiques et autres substances qui doivent être conservés sous clé dans les salles de travail. Ne convient pas au stockage des liquides inflammables.
Armoires pour bouteilles de gaz
Sécurité maximale pour le stockage, l'approvisionnement et le retrait des bouteilles de gaz dans des espaces fermés conformément à la norme EN 14470-2.
- Armoire pour bouteilles de gaz, type G90, résistante au feu (90 minutes)
- Armoire pour bouteilles de gaz, type G30, résistante au feu (30 minutes)