Solutions pour analyse du COT
Solutions d'analyse du carbone organique total (COT) pour détecter la présence d'une contamination organique dans l'eau.
Le carbone organique dissous est oxydé par le réactif de persulphate de sodium et le CO2 produit est mesuré par spectrophotométrie. De nombreux autres réactifs sont utilisés : acides, bases, etc. selon le type d'eau analysée. Les réactifs les plus courants peuvent être fournis par VWR. Par exemple :
  • solution d'hydroxyde de sodium 1,2 N
  • solution d'acide sulfurique 1,8 N
  • solutions de persulphate de sodium, à différentes concentrations
  • solution d'acide phosphorique 10%
  • solution d'acide phosphorique 25%
De nombreuses autres solutions sont possibles. Pour plus d'informations, consultez-nous.