Méthode des dilutions
Méthode officielle de mesure de la DBO selon les normes DIN EN 1899-1 et 1899-2, méthode EPA officielle.
- Gestion facile des échantillons
- Calcul automatique de la DBO
- Approuvé par l'EPA
La sonde à oxygène avec agitateur intégré StirrOx® G permettant de déterminer la présence d'oxygène dans les flacons Karlsruhe présente les caractéristiques suivantes :
- Débit constant pour une grande reproductibilité,
- Etalonnage inutile au point zéro,
- Utilisation immédiate pour la mesure.