Tapis et revêtements de sol
Afin de contrôler la quantité de particules dans toutes les zones des locaux de production, les sols doivent être non poreux et lavables pour faciliter une désinfection régulière. L’utilisation supplémentaire de tapis adhésifs est recommandée.