Gants à usage unique stériles et non-stériles
Les gants doivent être testés spécifiquement selon la norme EN 374:2003 concernant la résistance à la pénétration et à la perméabilité (vitesse de pénétration). Une sécurité supplémentaire est fournie si les gants passent également le test de résistance aux produits cytotoxiques ASTM F 6978.
VWR propose une vaste gamme de gants pour les salles blanches et les environnements contrôlés, adaptés aux besoins techniques et fonctionnels pour la production et la manipulation des cytotoxiques . Les exigences de performance comme l'adhérence, le confort et la longueur influeront sur votre choix en faveur d'un certain type de gants selon les différentes applications.
Les gants stériles et non stériles compatibles ISO de classes 4 et 5, spécialement conçus pour les environnements de salle blanche pour le Life Science, offrent un confort, une résistance et une sensibilité tactile exceptionnels.