Large gamme d’emballages de stérilisation de qualité pharmaceutique (couvercles, pochettes, sacs, etc.) en Tyvek de Keystone
Standardisez la préparation de votre équipement en vue d’une stérilisation, et gagnez du temps et de l’argent.
Une large gamme de masques pour salle blanche, sacs, pochettes et couvrants tels que les consommables de stérilisation, consommables d’autoclavage et emballages de pièces de machines, qui permettent de protéger de la contamination les équipements qui ont été nettoyés en production pharmaceutique et biopharmaceutique.
Respectez les exigences révisées de l’Annexe 1 des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) UE. La Section 8.56 stipule que ces pièces doivent être sèches une fois qu’elles ont été stérilisées à la vapeur, mais le système de fermeture en col-de-cygne des sacs peut retenir l’humidité. Grâce aux sacs Keystone Tyvek pour la stérilisation à la vapeur de pièces de rechange pharmaceutiques, respectez la conformité.