Recyclage des batteries
Recyclage des batteries
Avantor fait avancer la science des batteries avancées pour contribuer à un monde meilleur
Les batteries Li-ion contiennent souvent des métaux de haut grade utiles et précieux. Mais elles contiennent également des substances nocives, tels que des solvants organiques et des sels de lithium contenant du fluor.
Par conséquent, le recyclage des batteries Li-ion apporte un avantage économique potentiel considérable, et il aide à protéger l’environnement naturel.
Le recyclage des batteries Li-ion implique généralement des processus à la fois physiques et chimiques :
  • Des processus mécaniques (dont les processus de concassage inerte, de tri et de tamisage, ainsi que dans certains cas : une séparation thermochimique)
  • Des processus hydrométallurgiques
  • Des processus pyrométallurgiques
La plupart des batteries lithium-ion sont recyclées aujourd’hui via in processus appelé « déchiquetage », pendant lequel la batterie est déchiquetée pour finir en tout petits morceaux. Une fois le déchiquetage terminé, cette « masse noir » que l’on obtient est traitée afin que l’on en extraie des métaux précieux tels que le cobalt et le nickel.
Avantor vous aidera en vous proposant des produits chimiques, des équipements, des instruments, ainsi qu’une large gamme de produits pour la R&D, l’AQ/CQ, les tests, les environnements contrôlés, les EPI, la sécurité et la gestion des installations.
Pour plus d’informations, contactez votre représentant local, ou remplissez notre formulaire de prise de contact.
Environnement contrôlé
Avantor propose une large gamme de produits pour salle blanche qui vous permettent de protéger le produit et le processus.
Équipement de protection et sécurité
Avantor propose une large gamme d’EPI destinés à protéger l’opérateur lorsqu’il réalise des tâches de recherche, de fabrication ou de recyclage.
Gestion des installations
Avantor propose une gamme complète de produits pour que vos installations restent propres, sûres et organisées.
Produits chimiques et matières premières pour la production
Avantor propose une large gamme de produits chimiques pour la R&D et la protection de matériaux actifs pour batteries.
Équipements et instruments
Avantor distribue une large gamme d’équipement et d’instruments de processus de fabricants de renom.
R&D, AQ/CQ. Test
Avantor possède une large gamme de produits qui vous permettent de répondre aux exigences spécifiques de vos laboratoires de R&D, AQ/CQ & et tests.