Etalonnage de balance
Service d'étalonnage de balances et d'équipement de pesée, quelle que soit la marque
Les balances doivent être correctement installées et étalonnées avant d'être utilisées quotidiennement. Pour garantir la précision des balances et allonger leur durée de vie, nous vous recommandons de prendre un contrat de maintenance préventive et d'étalonnage annuel. VWR peut vous fournir une gamme complète de services pour les balances de tous les principaux fabricants.
Les services de conformité et de métrologie de VWR vous garantissent :
• Des étalonnages traçables et certifiés ISO 17025
• Des résultats précis et fiables
• Des procédures et des techniciens qualifiés
• Des certificats d'étalonnage avec des résultats individuels relatifs à la linéarité, au pesage excentré, à la répétabilité et au manque de précision dans les mesures
Si vous souhaitez effectuer l'étalonnage de vos balances vous-même, nous sommes en mesure de vous fournir des poids externes certifiés. Ces poids sont fournis avec un certificat d'étalonnage ISO 17025 ou un certificat traçable. VWR propose également une gamme complète de poids certifiés.