Imprimer
NANOCOLOR®, Kit de test photométrique pour la détermination de manganèse
Marques : MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
91860 918126
MANA91860EA 276 EUR
MANA91860 MANA918126
NANOCOLOR®, Kit de test photométrique pour la détermination de manganèse
Kits de tests environnementaux
Kit de test photométrique pour la détermination de manganese dans les échantillons d'eau.
  • Réactifs prêts à l'emploi pour un maximum de 500 déterminations
  • Sensibilité et précision excellentes grâce aux mesures effectuées dans des cuvettes de 50 mm
  • Faible coût par détermination
  • Dilutions faciles pour l'analyse de concentrations plus élevées
Le kit de test est évalué dans des cuvettes rectangulaires de 10 mm ou 50 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR®. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Non
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Informations de livraison: Boîte solide avec réactifs pour 250 déterminations.