Imprimer
Chaises pour salles blanches, Texon
Fournisseur: bimos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9175R-4000 9175R-4002 9173R-4000 9173R-4002 9173R-4007 9175R-4007
132-1475EA 927 EUR
132-1475 132-1476 132-1472 132-1473 132-1474 132-1477
Chaises pour salles blanches, Texon
Chaises
Siège de salle blanche et de haute technologie Texon. Unique et équipé pour tout - Le siège de salle blanche Texon est le siège pour l'industrie de haute technologie. Qualifié pour salle blanche pour la classe de pureté de l'air 3 selon DIN EN ISO 14644-1 et conforme ESD selon EN 61340-5-1, dans une conception hygiénique et avec un confort ergonomique maximal - le Texon a tout ce qui est important pour les postes de travail de haute technologie exigeants.
  • Utilisation intuitive et simple
  • Réglage de la hauteur d'assise
  • Technologie Auto-Motion pour une assise
En savoir plus