Imprimer
Chaises ESD, Texon
Fournisseur: bimos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9173E-4000 9175E-4000
132-1469EA 754 EUR
132-1469 132-1470
Chaises ESD, Texon
Chaises
Dans les zones de travail ESD sensibles dans l'industrie de la haute technologie, l'équipement de première classe est essentiel pour offrir une protection fiable contre la décharge électrostatique. L'ESD Texon remplit les exigences strictes de la norme ESD européenne EN 61340-5-1 et offre donc une sécurité maximale. La chaise fait également une déclaration claire avec sa conception ergonomique et son haut niveau de confort.
  • opération intuitive et simple
  • Réglage de la hauteur du siège
  • Technologie de mouvement automatique pour une séance dynamique active et un support optimal dans n'importe quelle position assise (peut être corrigé en trois paramètres)
  • Le revers du dossier inférieur augmente la plage de mouvement vers l'arrière
  • Réglage automatique du poids
  • Upolster des sièges supplémentaires pour le confort exceptionnel des sièges
  • Le système d'ameublement remplaçable permet aux coussins d'être facilement retirés et remplacés comme requis
  • Base en aluminium (Ø 700 mm), anthracite
  • Max. Capacité de charge 150 kg
Design hygiénique - surfaces lisses et fermées et conception transparente. Couverture propre; Couvre le mécanisme pour un nettoyage particulièrement facile. Désinfectable, résistant aux produits chimiques et facile à garder propre.
Skintec est le rembourrage innovant qui combine le confort de sièges de première classe avec une facilité exceptionnelle de nettoyage et de durabilité La surface est résistante à tous les désinfectants. Skintec est fabriqué de manière particulièrement durable et respectueuse de l'environnement.
Certifications:
European ESD Standard EN 61340-5-1.