Imprimer
Chaises de laboratoire, Texon
Fournisseur: bimos
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9173-4000 9175-4000
132-1466EA 659 EUR
132-1466 132-1467
Chaises de laboratoire, Texon
Chaises
  • Fonctionnement intuitif et simple
  • Réglage de la hauteur du siège
  • Technologie de mouvement automatique pour une séance dynamique active et un support optimal dans n'importe quelle position assise (peut être corrigé en trois paramètres)
  • Le flex-back sur le dossier inférieur augmente la plage de mouvement vers l'arrière
  • Réglage automatique du poids
  • Tapisserie de siège très épaisse pour le confort exceptionnel des sièges
  • Le système d'ameublement remplaçable permet aux coussins d'être facilement retirés et remplacés selon les besoins
  • base en aluminium (Ø 700 mm), anthracite
  • Max. Capacité de charge 150 kg
Certifications:
Commander maintenant