NANOCOLOR®, Kit de test photométrique pour la détermination d’ Fer
Marques : MACHEREY-NAGELTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Kit de test photométrique pour la détermination de fer dans les échantillons d'eau.
- Réactifs prêts à l'emploi pour un maximum de 500 déterminations
- Sensibilité et précision excellentes grâce aux mesures effectuées dans des cuvettes de 50 mm
- Faible coût par détermination
- Dilutions faciles pour l'analyse de concentrations plus élevées
Le kit de test est évalué dans des cuvettes rectangulaires de 10 mm ou 50 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Informations de livraison: Boîte solide avec réactifs pour 250 déterminations.