Imprimer
NANOCOLOR® Kit de test photométrique pour la détermination de Orthophosphate
Marques : MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
91877 91878
MANA91877EA 122 EUR
MANA91877 MANA91878
NANOCOLOR® Kit de test photométrique pour la détermination de Orthophosphate
Kits de tests environnementaux
Kit de test photométrique pour la détermination de orthophosphate dans les échantillons d'eau.
  • Réactifs prêts à l'emploi pour un maximum de 500 déterminations
  • Sensibilité et précision excellentes grâce aux mesures effectuées dans des cuvettes de 50 mm
  • Faible coût par détermination
  • Dilutions faciles pour l'analyse de concentrations plus élevées
Le kit de test est évalué dans des cuvettes rectangulaires de 10 mm ou 50 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Oui
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Informations de livraison:
Livré avec une boîte solide avec réactifs.