Imprimer
NANOCOLOR® Kit de test photométrique pour la détermination d’ortho et phosphate total
Marques : MACHEREY-NAGEL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
985081 985076 985079 985055 985095 985080
MANA985081EA 140 EUR
MANA985081 MANA985076 MANA985079 MANA985055 MANA985095 MANA985080
NANOCOLOR® Kit de test photométrique pour la détermination d’ortho et phosphate total
Kits de tests environnementaux
Kit de test photométrique pour la détermination d’ortho et phosphate total dans les échantillons d'eau.
  • Mesure directement dans le tube à essai, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l'exposition aux réactifs chimiques
  • Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®
  • Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre
  • Instructions par pictogrammes colorés et manipulation facile des tubes
  • Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile
Le kit de test est évalué dans des tube (OD) de 16 mm. Il est préprogrammé sur les photomètres NANOCOLOR® et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy VIS et Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres sont disponibles.
Analyse de l’eau de mer: Oui
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II
Informations de livraison: Boîte solide avec 20 cuves rondes.