Imprimer
Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3404-DLB 3400-DLB 3401-DLB 3402-DLB 3403-DLB 3405-DLB
525-1622EA 23.6 EUR
525-1622 525-1626 525-1624 525-1625 525-1623 525-1627
Low DNA Binding Snap Cap Microcentrifuge Tubes
Tubes Microtubes à centrifuger
Ces tubes à faible liaison à l'ADN garantissent une perte d'échantillon minimale et sont exempts d'inhibiteurs de PCR, de substances lixiviables par UV et d'ADN humain, ce qui les rend idéaux pour les applications sensibles. De plus, la série Sustain est durable grâce à sa résine biosourcée et à sa certification ISCC, qui soulignent sa conception écologique. Les tubes à faible liaison à l'ADN standard garantissent une perte d'échantillon minimale et sont exempts d'inhibiteurs de PCR, de substances lixiviables par UV et d'ADN humain, ce qui les rend idéaux pour les applications sensibles.
  • Faible liaison à l'ADN
  • Sans inhibiteur de PCR
  • Sans substances lixiviables par UV
  • Sans ADN humain
  • La série Sustain est durable grâce à sa résine biosourcée et à sa certification ISCC
  • Dimensions : 356 × 254 × 635 mm
  • Type de bouchon : Bouchon à pression
Garantir une récupération maximale de l'ADN et réduire le risque de perte et de contamination des échantillons est essentiel dans des applications telles que la PCR, le séquençage et le clonage, où même de faibles pertes peuvent impacter significativement les résultats. De plus, l'absence d'inhibiteurs de PCR, de substances relargables par les UV et d'ADN humain dans ces tubes renforce la fiabilité des résultats expérimentaux en évitant toute interférence potentielle avec des analyses sensibles.