Arctic Express™ Cryogenic Shippers with Datalogger
Dewars et récipients cryogéniques
Thermo Scientific™ Arctic Express™ cryogenic shippers are designed to ensure the maintenance of sample integrity when movement of your samples is required. Arctic Express shippers come available with a built-in 21CFR, part 11 compliant datalogger, providing you with additional peace of mind that your important samples have been maintained during transport.
Innovative material absorbs liquid nitrogen to prevent spillage during shipment
14- and 21-day liquid nitrogen holding times allow specimens to be shipped safely
Durable construction and sturdy base allow dry shipper to withstand rough handling
Lockable lid prevents unauthorised entry
Easily transported via most common carriers
Lightweight aluminum design and convenient pail-style handle
Manual fill LN₂ Dewar type.
Attention:
Warranty varies by country, please contact us for details.
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.