Chloroform ≥99.8% (par GC, corrigé de la teneur en eau) stabilisé, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trichlorométhane
Formule:
CHCl₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 REACH: 05-2114614906-45 |
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) | min. 99.8 % |
Acetone and Aldehyde (as(CH3)2CO) | max. 0.005 % |
Acid and Chloride | passes test |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Free Chlorine | passes test |
Preservative (C2H5OH) | about 0.75% |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Suitability for Use with Dithizone Test | passes test |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.02 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Lead (Pb) | max. 0.05 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |