Imprimer
TriLink® Cytidine-5'-O-(1-Thiotriphosphate)
Marques : TriLink BioTechnologies
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
N-8006-1 N-8006-10 N-8006-5
SOLUN-8006-1EA 97.2 EUR
SOLUN-8006-1 SOLUN-8006-10 SOLUN-8006-5
TriLink® Cytidine-5'-O-(1-Thiotriphosphate)
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
  • Grade: RUO
Attention: Item will be delivered at or below –20 °C and should be stored at or below –20 °C.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8161ce6c9b900ebcacf0079bf4daa859aefd1645&vid=8161ce6c9b900ebcacf0079bf4daa859aefd1645&prid=web&clid=SAPDAM