Imprimer
Boîtes contact
Fournisseur: Greiner Bio-One
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
629161_600 629180_600
391-3260EA 335 EUR
391-3260 391-0258
Boîtes contact
Boîtes de culture Boîtes de Petri
En PS transparent. Les boîtes contact sont utilisées dans le cadre du contrôle de l'hygiène, notamment la détection de microorganismes et les tests de l'efficacité du nettoyage et de la désinfection sur des surfaces planes au moyen de cultures de contact. En particulier dans les industries pharmaceutique et alimentaire, l'analyse de la numération et du type de germe est capitale pour détecter et identifier les éventuelles sources de contamination.
  • Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
  • Ventilée et non ventilée
  • Graduation et division en carrés de 10 mm pour permettre des analyses rapides et faciles