Imprimer
Containers, disposable, with screw cap
Fournisseur: SARSTEDT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
75.563 75.562.105 76.564 75.562.005 75.562.300
SARS75.563EA 201 EUR
SARS75.563 SARS75.562.105 SARS76.564 SARS75.562.005 SARS75.562.300
Containers, disposable, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP, translucent, with neutral HDPE screw cap
  • Sterile or non-sterile
  • Without lid or with attached or enclosed lid available
  • Safety label ensures sterility prior to use and provides a convenient writing space
Ideal as general specimen containers.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904