Imprimer
Accessoires pour Stopcocks PYREX®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SST303K SST103K SST304K SST203K SST102K SST104K
BIBBSST303KEA 272 EUR
BIBBSST303K BIBBSST103K BIBBSST304K BIBBSST203K BIBBSST102K BIBBSST104K
Accessoires pour Stopcocks PYREX®
Clés de robinets d'arrêt
Clé en PTFE entièrement interchangeable pour Pyrex® stopcocks.
  • Livré complet avec un dispositif de blocage à filetage en plastique
  • Autolubrifiant, évitant le recours à la graisse pour robinet d'arrêt.
  • Fabriqué selon une conicité de 1:10, ce qui permet d'allier performance et facilité d'utilisation
Informations de livraison: La clé est fournie au complet avec un dispositif de retenue de filetage vissé, en plastique.