Imprimer
Chambres de simulation de conditions climatiques, série ICH
Fournisseur: MEMMERT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ICH110 ICH110L ICH260 ICH260L ICH260LT01 ICH260LT81 ICH750 ICH750L
390-0663EA 10890 EUR
390-0663 390-0665 390-0666 390-0668 MEMMICH260LT01 MEMMICH260LT81 390-0669 390-0671
Chambres de simulation de conditions climatiques, série ICH
Chambres d'essai Chambres de photostabilité
La gamme ICH de chambres de simulation de conditions climatiques offre un contrôle précis et rapide de la température de 10 à 60 °C avec humidification à partir d'une HR de 10 à 80%. Ces modèles réfrigérés par compresseur présentent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil et facilitant son nettoyage. Les modèles ICH sont dotés du contrôle de l'humidité, les modèles ICH L du contrôle de l'humidité et de l'éclairage et les modèles ICH C disposent d'un contrôle électronique du CO₂ et de l'humidité avecEn savoir plus
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Modèle ICH110 ICH260 ICH260L ICH750
Environmentally Preferable
Type de convection Manteau chauffant Manteau chauffant Manteau chauffant Manteau chauffant
Humidities relative 10...80% RH 10...80% RH 10...80% RH
Gamme de température 10...60 °C (ICH/ICH L avec humidité et éclairage, ICH C avec humidité et CO2)
0...60 °C (ICH L/C sans humidité)
−10...+60 °C (ICH sans humidité)
10...60 °C (ICH/ICH L avec humidité et éclairage, ICH C avec humidité et CO2)
0...60 °C (ICH L/C sans humidité)
−10...+60 °C (ICH sans humidité)
10...60 °C (ICH/ICH L avec humidité et éclairage, ICH C avec humidité et CO2)
0...60 °C (ICH L/C sans humidité)
−10...+60 °C (ICH sans humidité)
10...60 °C (ICH/ICH L avec humidité et éclairage, ICH C avec humidité et CO2)
0...60 °C (ICH L/C sans humidité)
−10...+60 °C (ICH sans humidité)
Homogénéité de température ≤±0,3 °C @ 40 °C ≤±0,3 °C @ 40 °C ≤±0,3 °C @ 40 °C ≤±0,3 °C @ 40 °C
Stabilité de température (temps) ≤±0,3 °C @ 40 °C ≤±0,3 °C @ 40 °C ≤±0,3 °C @ 40 °C ≤±0,3 °C @ 40 °C