Imprimer
Alcoomètres
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
46170002 46170003 46170001 46170004 46170006 46165001
HECH46170002EA 0 EUR
HECH46170002 HECH46170003 HECH46170001 HECH46170004 HECH46170006 HECH46165001
Alcoomètres
Hydromètres
Alcohol meters with a reference temperature of 20 °C.