Imprimer
Pinces, souples, avec noix de serrage, type pivotant
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2680 2682
USBE2680EA 51.7 EUR
USBE2680 USBE2682
Pinces, souples, avec noix de serrage, type pivotant
Pinces Pinces à usage général
Pinces souples avec noix de serrage (type pivotant). Fabriquées en zinc moulé sous pression et laiton nickelé.
  • Avec mâchoires recouvertes de vinyle
  • À trois branches ou à mâchoires arrondies
Longueur : 300 mm