Imprimer
Appareil de filtration, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
257105451 257106304
516-0431EA 981 EUR
516-0431 SCOT257106304
Appareil de filtration, DURAN®
Filtres Unités à membrane filtrante
Filtration apparatus with unit made from clear DURAN® borosilicate glass 3.3, PTFE insert and anodised aluminium clamp.
  • Entonnoir gradué
  • Des pièces de rechange sont disponibles pour tous les composants
Applications type: filtration grossière et ultra-fine, filtration de milieu HPLC, analyse des résidus. La filtration peut s'effectuer par papier filtre, filtres à membrane (47 mm) ou filtres en verre.