Imprimer
Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51029322 51029325 51029326 51029334 51029337 51029338
390-0696EA 6180 EUR
390-0696 390-0697 390-0698 390-0699 390-0700 390-0701
Incubateurs, grande capacité, séries Heratherm™ General Protocol et Advanced Protocol Security
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs grande capacité Heratherm™ sont conçus pour éviter le desséchement des échantillons. Tous les modèles sont équipés d'un grand écran fluorescent facile à lire et de boutons tactiles simples d'utilisation commandés par microprocesseur, ainsi que d'un système d'alarme automatique de protection des échantillons contre la surchauffe.
  • Faible consommation d'énergie : jusqu'à 25% d'économies par rapport aux modèles traditionnels
  • Protection des échantillons fragiles couplée à une uniformité de ±0,5 °C et à une stabilité de température de 0,4 °C à 37 °C
  • Possibilité d'ouvrir les portes à 180° pour une plus grande facilité d'accès et étagères facilement amovibles pour le nettoyage. La porte intérieure en verre permet de surveiller les échantillons sans causer de perturbations
  • Le port d'accès à l'arrière (38 mm Ø) permettant un contrôle indépendant des données est fourni de série
  • Minuteur permettant de programmer les heures de mise en marche et d'arrêt, pour davantage d'économies d'énergie
Les incubateurs General Protocol offrent un chauffage léger grâce à une convection naturelle idéale pour les gros volumes d'échantillons ou pour les échantillons volumineux. Ils sont dotés de chambres intérieures en acier inoxydable anticorrosion (1,4016) faciles à nettoyer, d'une interface utilisateur intuitive, d'un écran facile à lire et de roulettes verrouillables pour une installation facile et une meilleure stabilité et mobilité dans le laboratoire. Deux tailles sont disponibles: 400 et 750 litres.
Les incubateurs Heratherm Advanced Protocol Security offrent une convection forcée avec ventilateur à deux vitesses : vitesse lente ou vitesse rapide pour une bonne stabilité et uniformité de la température. Ils sont dotés de chambres intérieures en acier inoxydable résistant (1,4301) et d'un port d'accès (42 mm Ø) pour capteurs externes permettant un contrôle indépendant des données ou pour d'autres dispositifs nécessaires à certaines configurations de test. Grâce à leur large éventail de fonctionnalités supplémentaires, ces incubateurs offrent polyvalence, précision et fiabilité. Ils sont disponibles dans deux tailles, 400 et 750 litres, et avec des parois en acier inoxydable.
Ventilateur à vitesse lente pour éviter le dessèchement des échantillons et vitesse rapide pour une bonne stabilité et uniformité de la température
Large plage de températures: température ambiante de +5 à +105 °C; ventilateur pouvant également être utilisé pour des applications de séchage
Cycle de décontamination certifié à 140 °C évitant l'autoclavage séparé ou l'utilisation de décontaminants toxiques
Alarme de porte alertant l'utilisateur si la porte est restée ouverte
Minuteur perfectionné doté d'une fonction marche/arrêt simple, d'un programme hebdomadaire et d'une fonction de contrôle de l'activité de l'incubateur basée sur 24 heures
Informations de livraison: Fournis avec 2 étagères perforées en acier inoxydable ; étagères supplémentaires disponibles en option.