Imprimer
Flacons selon Kjeldahl, avec col simple
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1200/12D 1200/16M 1200/04M 1200/10D
BIBB1200/12DEA 35.6 EUR
BIBB1200/12D BIBB1200/16M 511-0739 BIBB1200/10D
Flacons selon Kjeldahl, avec col simple
Ballons Flacons Kjeldahl
PYREX®, verre borosilicaté, col simple
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.