Imprimer
Lunettes de sécurité, Slam
Fournisseur: Bollé Safety
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SLAPSI SLAESP SLAWPCC5
111-1014EA 9.1 EUR
111-1014 BOLESLAESP BOLESLAWPCC5
Lunettes de sécurité, Slam
Lunettes
Modèle au design modern avec ajustement extrêmement facile et grand confort.
  • Champ de vision panoramique
  • Traitement anti-rayures, anti-buée, antistatiques
  • Ultra-enveloppantes
  • Branches confortables
Weight: 23 g.
Poids: 23 g
Certifications: EN 166, EN 170 (oculaires transparents), EN 172 (oculaires fumés)
Informations de livraison: fournies avec un cordon réglable.