Imprimer
Estimateurs d'eau, agent d'entraînement lourd, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
WE7/23/3 WE7/23/12
271-0019EA 191 EUR
271-0019 271-0018
Estimateurs d'eau, agent d'entraînement lourd, Quickfit®
Composants de distillation Pièces pour distillation
PYREX®, verre borosilicaté
  • Tube gradué et joints de précision Quickfit®
  • Convient également pour l'estimation de la teneur en huile volatile
Estimateur pour la détermination de la teneur en eau dans les produits pétroliers en utilisant un solvant d'entraînement plus lourd que l'eau.
BS 756
Certifications: BS 756