Imprimer
Flacons filtrants avec raccord de tuyau en verre ou plastique
Fournisseur: Kavalier
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
632412021950_U 632412022500 632412022956 632412022966 632412021100 632412021250 632412021500 632412022100 632412022250_U 632412021940 632412021956 632412022950 412022940 412022500 632412022940
KAVA632412021950_UEA 58.4 EUR
KAVA632412021950_U KAVA632412022500 KAVA632412022956 KAVA632412022966 KAVA632412021100 KAVA632412021250 KAVA632412021500 KAVA632412022100 KAVA632412022250_U KAVA632412021940 KAVA632412021956 KAVA632412022950 KAVA412022940 KAVA412022500 KAVA632412022940
Flacons filtrants avec raccord de tuyau en verre ou plastique
Ballons Fioles à vide
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Flacon filtrant avec raccord de tuyau latéral en plastique ou en verre.