Imprimer
Colonnes de chromatographie avec robinet Rotaflo®, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CR10/20 CR10/40 CR20/30 CR20/50 CR30/50 CR60/50 CR40/50
201-0723EA 151 EUR
201-0723 201-0725 201-0728 201-0730 201-0732 201-0738 BIBBCR40/50
Colonnes de chromatographie avec robinet Rotaflo®, Quickfit®
Colonnes pour chromatographie
Colonnes de chromatographie en PYREX®, verre borosilicaté.
  • Avec robinet en PTFE Rotaflo® pour un contrôle précis du débit d'éluant
  • Disque en verre fritté résistant aux produits chimiques, porosité 0
  • Adaptateur rodé en verre compatible avec réservoirs Quickfit®