Imprimer
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Pyrrolidinedithiocarbamate ammonium salt, 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid, ammonium salt, Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate, Pyrrolidine-1-Dithiocarboxylic Acid Ammonium Salt, APCD
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21100.0025 8.21100.0100
8.21100.0025EA 54.4 EUR
8.21100.0025 8.21100.0100
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
Formule: C₅H₁₂N₂S₂
Poids moléculaire: 146.3 · 18.0 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012720
Numéro CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 190 g/l (20 °C)
Melting Point 146 - 151 °C
Molar Mass 164.28 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)