Imprimer
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23731.14 B23731.22
B23731.14EA 55 EUR
B23731.14 B23731.22
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium ≥98%
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
Purity: 98% CAS No.: 5108-96-3 Molecular Formula: C5H12N2S2 Formula Weight: 164.29 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 3730472
Formule: C₅H₁₂N₂S₂
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012720
Numéro CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4