Imprimer
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
162050250 162051000 162055000
ACRO162050250EA 65.7 EUR
ACRO162050250 ACRO162051000 ACRO162055000
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium 98%
Pyrrolidine-1-carbodithioate d'ammonium
Formule: C₅H₁₂N₂S₂
Point de fusion: 150…155 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012720
Numéro CAS: 5108-96-3
EINECS: 225-834-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %