Imprimer
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B25256.06 B25256.14 B25256.22
B25256.06EA 39.3 EUR
B25256.06 B25256.14 B25256.22
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle ≥97%
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 10472-24-9 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 105-107°/20mm MDL No.: MFCD00001411
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 105…107 °C (20 mmHg)
Densité: 1,145
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001411
Numéro CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7