Imprimer
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
342090050 342090250 342091000
ACRO342090050EA 34.1 EUR
ACRO342090050 ACRO342090250 ACRO342091000
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle 96%
2-Oxocyclopentanecarboxylate de méthyle
Formule: C₇H₁₀O₃
Point d'ébullition: 102…104 °C (11 mmHg)
Densité: 1,054 g/cm³
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001411
Numéro CAS: 10472-24-9
EINECS: 233-962-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %