Imprimer
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
A11842.06 A11842.14
A11842.06EA 29 EUR
A11842.06 A11842.14
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Purity: 98+% CAS No.: 38116-61-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 233-238° Beilstein Reference: 129164
Formule: C₇H₇NO₃
Poids moléculaire: 153.14 g/mol
Point de fusion: 233…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006272
Numéro CAS: 38116-61-9
EINECS: 253-784-3