Imprimer
3-Éthylcyclopentanone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20432.03 B20432.06 B20432.14
B20432.03EA 69.8 EUR
B20432.03 B20432.06 B20432.14
3-Éthylcyclopentanone ≥99%
3-Éthylcyclopentanone
Purity: 99% CAS No.: 10264-55-8 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 31°(88°F) Boiling Point: 171° UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00045445
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 171 °C
Point éclair: 31 °C (88 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045445
Numéro CAS: 10264-55-8
UN: 1224
ADR: 3,III