Imprimer
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 4-(bromomethyl)benzoate
306100050 306100250 306101000
ACRO306100050EA 93.2 EUR
ACRO306100050 ACRO306100250 ACRO306101000
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 53…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00032453
Numéro CAS: 2417-72-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥97.5 %