Imprimer
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
A11826.14 A11826.06
A11826.14EA 215 EUR
A11826.14 A11826.06
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate ≥97%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Purity: 97% CAS No.: 1129-28-8 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 115°/0.8mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051437
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051437
Numéro CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
ADR: 8 III