Imprimer
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-(bromomethyl)benzoate
368630050 368630250 368631000
ACRO368630050EA 108 EUR
ACRO368630050 ACRO368630250 ACRO368631000
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Poids moléculaire: 229.07 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 35…37 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051437
Numéro CAS: 1129-28-8
EINECS: 419-100-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 47 °C
GC ≥94 %