Imprimer
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L17659.06 L17659.14
L17659.06EA 62.1 EUR
L17659.06 L17659.14
2,4-Dichloro-6-iodoaniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Purity: 97% CAS No.: 697-90-5 Molecular Formula: C6H4Cl2IN Formula Weight: 287.92 Melting Point: 79-81° Beilstein Reference: 3246130 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007661
Formule: C₆H₄Cl₂IN
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007661
Numéro CAS: 697-90-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III